Få mere at vide
Tempshield™ Gants étanches Cryo-Gloves™
Artikelnummer. 16002272
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Couleur:
Bleu
Pakningsstørrelse:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Couleur Pakningsstørrelse
16002272 Bleu 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16002272 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. WRXLWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.43€
    172.27€ / 1 paires
    Économisez 19.16€
    10% de réduction
Se alle kampagner
Expédition estimée: 23-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Les gants étanches Cryo-Gloves™ offrent une dextérité et une protection supérieures en cas de travaux avec de l’azote liquide. Leur conception multi-couches permet un niveau maximum de protection thermique et la doublure intérieure thermique fait disparaître l’humidité des mains, tout en maintenant le confort sur de longues périodes.
  • La doublure sans coutures 100 % étanche et fin assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
  • Niveau élevé de protection thermique en cas d’exposition à des liquides cryogéniques
  • Pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • EPI catégorie III : EN 511, EN 388, EN 420
  • Applications : distribution / transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques, conteneurs cryogéniques ouverts avec risque d’exposition à des liquides ou des éclaboussures
Tekniske data
Certifications / conformité (Europe) CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Couleur Bleu
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions XL
Modèle Poignet
Temperature (Metric) Max -196°C
À utiliser avec (application) Distribution / transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques, conteneurs cryogéniques ouverts avec risque d’exposition à des liquides ou des éclaboussures
Séries Tempshield™ Cyro-Protection™
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.