Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - Longueur coude
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods. Safety certified to meet EU standards for CE Cat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Available in wrist, elbow, mid-arm, shoulder-length options.
- Protection contre les éclaboussures
- Confortables, légers, respirants
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420 |
| Description | Longueur coude |
| Type de produit | Gants cryogéniques étanches |
| Dimensions | XL |
| À utiliser avec (application) | Stockage cryogénique |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Longueur (métrique) | 45,7 cm |
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420