Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - Longueur coude
Code produit p-7219196 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16429019 M 1 paire
15342547 L 1 paire
16439019 XL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16429019 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189445
Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods.
Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods. Safety certified to meet EU standards for CE Cat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Available in wrist, elbow, mid-arm, shoulder-length options.
  • Protection contre les éclaboussures
  • Confortables, légers, respirants
  • Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Description Longueur coude
Type de produit Gants cryogéniques étanches
Dimensions M
À utiliser avec (application) Stockage cryogénique
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45,7 cm
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420