Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - longueur du bras central
Code produit 10261200 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10261200 L 1 pièce
15177665 S 1 paire
13497788 M 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10261200 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    566.04€ / 1 pièces
    Économisez 48.96€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant de congélateurs à très basse température et de stockage cryogénique grâce aux gants cryogéniques étanches Thermo Scientific™. Disponibles en options de coude, mi-bras et longueur aux épaules.
  • Protection contre les éclaboussures
  • Confortables, légers, respirants
  • Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Description Longueur mi-bras
Type de produit Gants cryogéniques étanches
Dimensions L
À utiliser avec (application) Stockage cryogénique
Longueur (impériale) 14 à 15 po
Longueur (métrique) 35,5 à 38 cm