Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - Longueur épaule
Code produit 16670876 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
1 paire
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16670876 M 1 paire
15525746 L 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16670876 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    861.57€
    773.00€ / 1 paires
    Économisez 88.57€
    10% de réduction
Expédition estimée: 24-03-2027
Manipulez les échantillons en toute sécurité à partir d’un stockage à ultrabasse température et cryogénique avec les cryogants étanches Thermo Scientific™, disponibles en longueur mi-bras, coude et épaule.
Manipulez les échantillons en toute sécurité à partir d’un stockage à ultrabasse température et cryogénique avec les cryogants étanches Thermo Scientific™, disponibles en longueur mi-bras, coude et épaule.
  • Protection contre les éclaboussures
  • Confortables, légers, respirants
  • Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Description Longueur épaule
Type de produit Gants cryogéniques étanches
Dimensions M
À utiliser avec (application) Stockage cryogénique
Longueur (impériale) 28 in
Longueur (métrique) 71 cm