Learn More
Tempshield™ Gants Cryo-Grip™ étanches
Code produit 16022222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Modèle:
Coude
Mi-longs
Poignet
Épaule
Conditionnement:
1 paire
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Modèle Conditionnement
16022222 Moyen Poignet 1 paire
16072222 Standard Coude 1 paire
16002212 Moyen Mi-longs 1 paire
16042202 Moyen Coude 1 paire
16012222 Grande Poignet 1 paire
16032202 Grande Coude 1 paire
16092202 Grande Mi-longs 1 paire
16052212 Grande Épaule 1 paire
16022212 XL Mi-longs 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16022222 Fournisseur Tempshield™ Code fournisseur CGWRMWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.85€
    205.66€ / 1 paires
    Économisez 22.19€
    9% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Gants étanches Cryo-Grip™ - Dextérité et protection supérieures des mains en cas de travaux avec de l’azote liquide. Leur conception multi-couches permet un niveau maximum de protection thermique et la doublure intérieure thermique fait disparaître l’humidité des mains, tout en maintenant le confort sur de longues périodes.
  • Paume de préhension pour une meilleure dextérité en cas de manipulation des petits objets
  • La doublure sans coutures 100 % étanche et fin assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
  • Niveau élevé de protection thermique en cas d’exposition à des liquides cryogéniques
  • Pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • Niveau maximal de protection thermique et contre les éclaboussures, de flexibilité et de dextérité
  • EPI catégorie III : EN 511, EN 388, EN 420
  • Applications : manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Couleur Bleu
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions Moyen
Modèle Poignet
Temperature (Metric) Max -196°C
À utiliser avec (application) Manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures
Séries Tempshield™ Cyro-Protection™