Learn More
Tempshield™ Gants Cryo-Grip™ étanches
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Modèle:
Coude
Mi-longs
Poignet
Épaule
Conditionnement:
1 paire
Description
- Paume de préhension pour une meilleure dextérité en cas de manipulation des petits objets
- La doublure sans coutures 100 % étanche et fin assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
- Niveau élevé de protection thermique en cas d’exposition à des liquides cryogéniques
- Pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F)
- Niveau maximal de protection thermique et contre les éclaboussures, de flexibilité et de dextérité
- EPI catégorie III : EN 511, EN 388, EN 420
- Applications : manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures.
Specifications
Specifications
| Certifications / conformité (Europe) | CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Gants cryogéniques |
| Dimensions | L |
| Modèle | Mi-longs |
| Temperature (Metric) Max | -196°C |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures |
| Séries | Tempshield™ Cyro-Protection™ |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction