Learn More
Testo™ Sonde de pénétration/immersion étanche
Click to view available options
Temps de réponse:
7 s
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Thermocouple de type K
- Temps de réponse de 7 secondes
- Étanche
- Plage de mesures : -60 à +400°C
Spécification
Spécification
| Comprend | Sonde à immersion / pénétration, arbre de sonde d’un dia. de 5 x 114 mm de longueur, pointe de l’arbre de sonde d’un dia. de 3,7 x 50 mm de longueur, plage de mesure de –60 à 400°C, temps de réponse de 7 s, étanche, avec câble fixe de 1,2 m de longueur |
| Certifications/Conformité | EN 60584-2 |
| Temps de réponse | 7 s |