Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de test Watesmo™
Code produit. 11386504 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1Chaque
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 11386504
Marque: Macherey-Nagel™ 90609
Rouleau test pour la détermination qualitative d'eau dans des solvantsorganiques sur du papier test Watesmo
Spécification
Format Rouleau
Quantité 1Chaque
Type Papier de test Watesmo