Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de test qualitatif Wator™
Code produit. 10504621 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Bleu clair à bleu foncé
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10504621
Marque: Macherey-Nagel™ 90610
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indicateur coloré : Bleu clair à bleu foncé
Papier test™ qualitatif pour ions
• Analyse par virage de couleur
• Papier test pour détermination qualitative de la présence d'ions
• Le papier change instantanément de couleur en présence de l'ion recherché si la concentration est supérieure à la limite de sensibilité
• Papier test™
• Inclus en boîte de 100 ou 200 languettes 20 x 70mm, rouleau longueur 5 m, 40 ou 50 feuillets.
Spécification
Indicateur coloré Bleu clair à bleu foncé
Format Feuille
À utiliser avec (application) Pour la détection de la distribution d’eau dans le beurre
Quantité 50/boîte
Type Papier de test qualitatif