Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Code produit. 12801651
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,38 mm
0,63 mm
0,76 mm
0,88 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,85 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
Matériau:
Marprene
Couleur:
Bleu / bleu
Jaune
Jaune/Bleu
Noir / noir
Orange/Orange
Orange / vert
Orange / Blanc
Rouge/rouge
Vert / Vert
Violet/Noir
Violet / blanc
Violet / orange
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 12801651
Marque: Watson-Marlow 979.0076.000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life.
  • Made from autoclavable marprene
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 1/50 in.
Diamètre (métrique) interne 0,76 mm
Matériau Marprene
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 0.8 mm
À utiliser avec 323S/MC peristaltic pump
Quantité d’emballage 6 Pk.
Débit 0.04 to 3.1 (four roller pump), 0.04 to 2.6 (eight roller pump)mL/min.
Couleur Noir / noir
Type de produit Double Segment Tubing