Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - PVC
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,13 mm
0,19 mm
0,25 mm
0,38 mm
0,5 mm
0,63 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,29 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,85 mm
2,54 mm
2,79 mm
Couleur:
Bleu / bleu
Gris/Gris
Jaune
Jaune/Bleu
Noir / noir
Orange/Rouge
Orange/bleu
Orange / jaune
Orange / noir
Orange / vert
Orange / Blanc
Rouge/rouge
Vert / Vert
Violet / blanc
Violet / orange
blanc
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Description
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
- For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
- Can be used with any multichannel cartridges
- Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 1/10 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 2,54 mm |
| Matériau | PVC |
| Épaisseur (impériale) | 0,03 in |
| Épaisseur (métrique) | 0.8 mm |
| À utiliser avec | 323S/MC peristaltic pump |
| Taille de la tubulure | 2.54mm |
| Débit | 0.67 to 47 (four roller pump), 0.47 to 33 (eight roller pump)mL/min. |
| Couleur | Violet / orange |
| Type de produit | Pump Tubing |