Learn More
OHAUS™ Agitateur ondulant
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contrôle numérique
- Permet un contrôle précis de la vitesse et un mouvement d’onde en trois dimensions, à faible mousse et en douceur
- Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
- Conçu pour être utilisé dans diverses conditions environnementales
- Le plateau comprend un tapis en caoutchouc antidérapant adapté au maintien des boîtes de Petri
- Réglage électronique de l’inclinaison de 0 à 20°C pendant le fonctionnement de l’unité
- Affichage de la vitesse, de l’angle d’inclinaison et de la durée
- Minuterie avec alarme sonore
- Commande analogique
- Une option simple et économique pour tous vos besoins d’agitation ondulante
- Idéal pour les applications de culture cellulaire et de transfert
- Conçu pour être utilisé dans diverses conditions environnementales
- Contrôle variable de la vitesse, de l’inclinaison et de la durée
- Capacité de 2,3 kg
- Grand plateau de 356 x 279 mm
Spécification
Spécification
| Angle d’oscillation | 0 à 20° |
| Capacité de charge (métrique) | 2,3 kg |
| Précision du contrôle de la vitesse | ± 1 tr/min |
| Vitesse de rotation | 1 à 30 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +60°C |
| Ampérage | 5 A |
| Certifications/Conformité | CE, TUV |
| Matériau | Plateforme en aluminium |
| Profondeur (impériale) | 17,00 in |
| Afficher plus |