Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 170523
GREENER_CHOICE
Code produit. 18065192
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
Code produit. 18065192
Marque: Tocris Bioscience™ 2633/10
Potent and selective inhibitor of MMP-13
Potent and selective inhibitor of MMP-13 (IC50 values are 17, 945, > 1000 and > 10000 nM for MMP-13, MMP-9, TACE and MMP-1 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307002-73-9
Formule moléculaire C33H31N3O7S
Spécification
Nom chimique ou matériau WAY 170523
Quantité 10 mg
Poids de la formule 613.68
Pureté >99%
Poids moléculaire 613.685