Learn More
Solotec Scientific Limited Hotte pour balance à plateau supérieur à très faible débit d’air Waysafe™ BH550 – avec filtration E10 ou H13, à préciser
Click to view available options
:
Hotte pour balance à plateau supérieur à très faible débit d’air BH550
Description
- Sans conduit – l’air est filtré et l’air propre est renvoyé sur le lieu de travail
- Tous les filtres testés et certifiés conformes à la norme EN1822
- Installation de paillasse facile
- Entretien minimum
- Débit d’air faible (20 m3/h), configurable par l’utilisateur
- Parfaite pour les applications de pesée de milieux
- Panneau avant amovible pour un accès facile
- Filtration EPA E10 série Waysafe 200 en standard
- Filtre HEPA H13 (99,95 % d’efficacité) disponible
- Protège les opérateurs
- Sur commande au Royaume-Uni
- Conditionnement à plat et facile à assembler
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Balances à plateau supérieur |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Vitrage en acrylique et cadre en aluminium |
| Longueur (métrique) | 651 mm |
| Hauteur (métrique) | 510 mm |
| À utiliser avec (application) | Protège le personnel des poudres de milieux nuisibles |
| Comprend | Équipée d’un filtre E10 ou H13 |
| Quantité | 1 |
| Poids (métrique) | 9 kg |
| Type | Enceinte pour balance |
| Afficher plus |