Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath
Code produit. 15167036
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
7 l
12 l
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15167036
Marque: Cole-Parmer™ 1611203
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compact and accurate WBU-200 Series Liquid Calibration Bath for external circulation or temperature calibration.
  • Bain entièrement isolé pour une excellente rétention thermique
  • Sélection analogique ou numérique de la température en fonction du choix de l’unité de commande
  • Stabilité de température de ± 0,005°C selon le choix de l’unité de commande
Spécification
Capacité (impériale) 1.3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Gamme de températures de -35°C à +250°C
Type Liquid Calibration Bath
Comprend Couverture, couvercle et plaque de pontage
Modèle FBCAL05D
Stabilité de la température ±0,005°C
Dimensions (L x l x H) 351 x 260 x 183 mm
Longueur (impériale) 13.8 in.
Longueur (métrique) 351 mm
Largeur (impériale) 10.2 in.
Largeur (métrique) 260 mm
Hauteur (impériale) 7.2 in.
Hauteur (métrique) 183 mm
Poids à l’expédition (métrique) 5 kg