missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ WDR4 Recombinant Protein
Click to view available options
Quantité:
2 μg
Conditionnement:
2µg
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formule | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Poids moléculaire | 55 |
| Nom | Human WDR4 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal |
| Plage de pH | 8 |
| Méthode de préparation | In vitro wheat germ expression system |
| Méthode de purification | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue |
| Quantité | 2 μg |
| Source | Wheat Germ (in vitro) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu