Learn More
Brady™ Panneau de port obligatoire d’une blouse de laboratoire, sans texte
Click to view available options
Matériau:
Polyester laminé
Polypropylène
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 2209-DIA 100-B7527 FF |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| Forme | Rond |
| Couleur | Blanc sur bleu |