Learn More
Kérosène, altéré à 50 %, SPEX CertiPrep™
Code produit 16319757 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16319757 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16319757 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur SWK50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Kérosène8008-20-65000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Kerosene, 50% Weathered
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 86290-81-5, 67-56-1
% min. CAS 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.5, 99.5
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Quantité 1 mL
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire