Learn More
Carburant sans plomb normal, altéré à 25 %, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Gaz-87octane ordinaire sans plomb | 86290-81-5 | 5000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Regular Unleaded Gasoline, 25% Weathered |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 86290-81-5, 67-56-1 |
| % min. CAS | 0.5, 99.5 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| % max. CAS | 0.5, 99.5 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Quantité | 1 mL |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire