Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plaques à 96 puits WebSeal™ avec bouchons individuels
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Couvercle:
Prise PE Septa
Silicone/PTFE, 45° Septa
Silicone/PTFE, Septa 45° pré-fendu
Conditionnement:
1 pièce
Description
Gagnez du temps et limitez le risque de contamination des flacons avant utilisation grâce aux kits de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™ avec bouchons individuels. Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques configurés pour 96 puits, les kits prêts à l’emploi se composent d’un vaste choix de microplaques à 96 puits et de flacons en verre avec bouchons et septa préfixés.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Silicone/PTFE, 45° Septa |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 1 Paquets |
| Gamme de produits | WebSeal |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Kit de plaque à insert en verre avec bouchons individuels |
| Matériau | Silicone/PTFE, Verre, Glass |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 1000 μl |
| Afficher plus |