Learn More
Thermo Scientific™ Tapis WebSeal non stériles
Code produit. p-6062420
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Nbre de puits:
96
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15112749
Marque: Thermo Scientific™ 60180M108
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez la contamination croisée des échantillons et obtenez une étanchéité sûre et inerte de vos plaques, à chaque fois. Ces tapis résistent au carottage et aux déchirures, et offrent un scellage répété supérieur.
Éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis Thermo Scientific™ WebSeal non stériles et obtenez une étanchéité sûre et inerte de vos plaques, à chaque fois. Disponibles en EVA (éthylène-acétate de vinyle) ou en silicone pur, avec ou sans revêtement en PTFE, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures, et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Solvent Or Alcohol Resistant Non
Description Tapis WebSeal pour Plate+
Matériau Silicone, PTFE
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 5
Diamètre de bouchon 7 mm
Pré-fendu Non
Type de produit Tapis non stérile
Gamme de produits WebSeal
Plage de températures (métrique) -80°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility Plaque 96 puits