Learn More
Hellma™ Entretoise de cale
Click to view available options
Quantité:
1Each
Conditionnement:
1 pièce
Description
Cale d'épaisseur
• Permet d'utiliser des cuves verre et quartz de trajet optique 1, 2 et 5mm dans les porte-cuves standard pour cuve T.O. 10mm
• Cale
• Permet d'utiliser des cuves verre et quartz de trajet optique 1, 2 et 5mm dans les porte-cuves standard pour cuve T.O. 10mm
• Cale
Spécification
Spécification
| Type | Entretoise de cale |
| Quantité | 1Each |