Learn More
Sartorius™ Wedge pour Windows
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Périphériques Sartorius
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conçu pour capturer des données de périphériques Sartorius dans des applications Windows, en particulier Microsoft Excel. Sartorius™ Wedge pour Windows se connecte à la plupart des périphériques série ou USB et TCPWedge se connecte à la plupart des périphériques en réseau.
- Éliminez les erreurs de saisie manuelle des données
- Enregistrez les données de plusieurs périphériques simultanément
- Capturez les données en temps réel vers n’importe quelle application Windows
- Analysez et filtrez les données en fonction de vos besoins
- 100 % précis, fiable et conforme
Spécification
Spécification
| Comprend | Programmes de capture WinWedge et TCPWedge |
| À utiliser avec (application) | Applications Windows, Microsoft Excel |
| À utiliser avec (équipement) | Périphériques Sartorius |