Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons de pesée avec bouchon NS
Code produit. 10559571
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
70 mL
80 mL
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10559571
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05560002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Avec bouchon NS interchangeable
  • Avec étiquette de marquage, taille (mm) et capacité (ml) intégrés
  • Disponible en forme haute ou basse
  • Bouchon : DURAN™, flacon fabriqué en tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 5 mL