Learn More
Brady™ Contrepoids
Code produit. p-8006782
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cône de 63 cm
Cône de 89 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11761935
Marque: Brady™ 077228
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
  • Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Spécification
Type de produit Contrepoids
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Traffic Control
À utiliser avec (équipement) Cône de 63 cm
Hauteur (impériale) 8 in.
Hauteur (métrique) 203.2 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 8 in.
Largeur (métrique) 203.2 mm