Learn More
Zwiebel™ Kit de poids
Click to view available options
Poids (métrique):
1110 g au total
210 g au total
6110 g au total
Description:
Série E2
Série F1
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité / la conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poids d’étalonnage |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage Cofrac |
| Description | Série E2 |
| Matériau | Acier inoxydable anti-magnétique |
| Matériau du coffret | PP |
| Poids (métrique) | 6110 g au total |
| Forme | Cylindrique |
| Comprend | La boîte comprend un antidérapant |