Learn More
Welch™ Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes : Adaptateurs
Code produit. p-4908115 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur à 8 canaux
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10412163
Marque: Welch™ 82885203
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récupérez les liquides résiduels facilement et en toute sécurité. Les systèmes d’aspiration empêchent les infiltrations de liquides responsables de la défaillance de la pompe à vide.
  • Construction résistante aux agents de blanchiment pour prolonger la durée de vie
  • Surveillance continue du niveau de vide avec vacuomètre à cadran
  • Alimenté par une pompe à vide à piston WOB-L
Recommandé pour l’aspiration des solutions aqueuses et d’agents de blanchiment, mais pas pour les vapeurs et les gaz acides, basiques ou organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes Welch
Matériau Acier inoxydable
Nbre de canaux 8
Type Adaptateur à 8 canaux