Learn More
Welch™ Pompe à vide à pistons de robustesse standard WOB-L™ : Modèle 2581
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Débit:
2,9 L/min.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, cuve de séparation protectrice, prise Euro (Schuko)
Le piston d’oscillement oscillent en offrant une résistance à l’air sur la course supérieure en étirant le joint en téflon du piston et améliore l’efficacité de l’oscillement.
- Pompe à sec sans huile alimentée par le piston WOB-L
- Filetage d’admission/d’échappement NPT : 1/4
Modèle 2581
- Déplacement d’air libre : CFM (l/min) à 60 Hz : 3,5 (100) ; m2 /h à 50 Hz : 4,9 (83)
- Pression limite : 5 Torr (6,7 mbar)
- Vide maximal en Hg : 29,8
- Moteur : 0,3 hp (250 w)
- Pour pomper les vapeurs de solutions aqueuses, y compris les tampons, à l’exclusion des vapeurs ou gaz acides, basiques ou organiques
- Unités de 50 Hz fournies avec marquage CE
Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide /dégrossissage, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire boîte à gants
Spécification
Spécification
| Puissance (CV) | 0,3 hp |
| Poids à l’expédition (impériale) | 27,5 lb |
| Poids à l’expédition (métrique) | 12,5 kg |
| Comprend | Jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, cuve de séparation protectrice, prise Euro (Schuko) |
| Certifications/Conformité | CE |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz |
| Modèle | 2581 |
| Poids (impériale) | 24,5 lb |
| Poids (métrique) | 11,1 kg |
| Débit | 2,9 L/min. |
| Afficher plus |