Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité de soudage
Code produit 15770028 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte des verres : Teinte 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15770028 Teinte des verres : Teinte 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15770028 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100010431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    207.21€ / 10 pièces
    Économisez 134.79€
    39% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Les lunettes-masques de sécurité de soudage 3M™ sont dotées d’une structure moderne adaptée à la protection respiratoire et d’une monture étanche pour une protection supplémentaire contre les particules fines et les gaz.
  • La structure étanche permet d’assurer une protection contre les liquides, la poussière, les gaz et les vapeurs
  • Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
  • Revêtement spécial anti-rayures et anti-buée pour une durabilité accrue et une vision améliorée
  • Large sangle élastique en nylon confortable pour un réglage facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé CE, EN 166:2001
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Description Étanches
Teinte de la lentille Teinte 5
Type de produit Lunettes de sécurité
Lens Material Polycarbonate