Learn More
Cole-Parmer™ Compresseur d’air sans bruit ultra silencieux Werther PC3/50/37
Code produit. 15804158 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Débit:
7,39 CFM, 207 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15804158
Marque: Cole-Parmer™ 0706765
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les réservoirs de compresseur d’air ultra silencieux Werther PC3/50/37 sont enduits de peinture à base de poudre pour résister aux environnements difficiles et les rendre résistants à la corrosion. Le pressostat fonctionne entre 90 et 120 psi.
  • Fonctionnement ultra silencieux jusqu’à 30 dB(A)
  • Fournir de l’air sec et propre
  • Fourni avec un réservoir de stockage pour une pression instantanée et une pression d’air sans impulsion
Spécification
Puissance (CV) 2 hp
Poids à l’expédition (impériale) 154 lb
Poids à l’expédition (métrique) 70 kg
Ampérage 10 amp
Dimensions (L x l x H) 63,5 x 55,8 x 73,66 cm (25 x 22 x 29 in)
Description Compresseur d’air sans huile ultra silencieux
Matériau Acier inoxydable 314, acier inoxydable 316, aluminium
Niveau sonore 78 dB
Température (impériale) max. 150°F
Température (métrique) Max 66°C
Débit 7,39 CFM, 207 l/min
Fréquence 60 Hz
Type de pompe Système de vide
Pression maximale 101 psi
Tension 220 V