Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Lingettes humides
Click to view available options
Dimensions (L x l):
190 m x 32 cm
40 x 32 cm
Conditionnement:
1 rouleau
420 pièces
Description
- Solvent-resistant and washable
- 100% Polypropylene fabric, blue
- Featured on a roller or stack
- Robust and lint-free
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wet Wipes |
| Longueur (métrique) | 42 cm |
| Largeur (métrique) | 40 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Absorbance | Haut |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 40 x 32 cm |
| À utiliser avec (application) | For numerous applications |
| Quantité d’emballage | 36 Cartons |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction