Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™, taille des pores de 3 μm (ME 29)
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
Membrane esters de cellulose mélangés MCE
• Excellent contraste
• Biologiquement inerte
• 0,2 à 3μm
• Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose à surface plus lisse et uniforme que la nitrocellulose pure
• Excellent contraste pour comptage de colonies. Encre non cytotoxique sur membranes quadrillées (espacement 3,1 ou 5mm) n'inhibant pas la croissance
• ME29
• Excellent contraste
• Biologiquement inerte
• 0,2 à 3μm
• Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose à surface plus lisse et uniforme que la nitrocellulose pure
• Excellent contraste pour comptage de colonies. Encre non cytotoxique sur membranes quadrillées (espacement 3,1 ou 5mm) n'inhibant pas la croissance
• ME29
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | MCE |
| Matériau (membrane) | ME 29 |
| Porosité | 3 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Débit | 1,2 s/100 ml/12,5 cm² (à Δp = 0,9 bar) |
| À utiliser avec (application) | Filtration, cytologie, surveillance de lair, échantillons HPLC aqueux, dosages biologiques |
| Débit de gaz | 6,7 s/100 ml (à Δp = 3 bar) |
| Type de surface | unie |
| Diamètre (impériale) | 0,98 in |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- ||Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose