Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 31ET
Code produit. 11338904
Click to view available options
Format:
1000 feuilles
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
Code produit. 11338904
Marque: Cytiva 3031681
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
  • Épaisseur type : 0,50mm
  • Débit linéaire type : 225 mm / 30 min.
  • Surface lisse
  • Application principale en électrophorèse de grosses molécules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie en cellulose 31 ET Chr est un papier de 0,50 mm extrêmement rapide pour l’électrophorèse de molécules de grande taille.
Dimensions (L x l) 15 cm x 100 m (5,9 po. x 328,0 pi.)
Épaisseur du film 0,5 mm
Finition Souple
À utiliser avec (application) Électrophorèse des grosses molécules
Format Rouleau
Qualité Grade 31 ET Chr
Longueur (impériale) 328 pieds
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 5,9 in
Largeur (métrique) 15 cm
Débit 225 mm/30 min.
Longueur (métrique) 100 m