Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 4
Code produit. p-3491048
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
46 cm
Largeur (métrique):
2 cm
57 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 rouleau
100 pièces
Code produit. 11340734
Marque: Cytiva 3004917
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour la chromatographie de routine et / ou répétitive avec des charges de soluté relativement faibles
  • Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
  • Épaisseur type : 0,21mm
  • Débit linéaire type : 180 mm / 30 min.
  • Surface lisse
  • Recommandé lorsque la vitesse est importante et qu’une résolution très élevée n’est pas nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie en cellulose grade 4 Chr est un papier de 0,21 mm prévu pour la chromatographie de routine et/ou répétitive lorsque les charges sont relativement faibles.
Dimensions (L x l) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 po)
Épaisseur du film 0,21 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie de routine et/ou répétitive avec charges de soluté relativement faibles
Format Feuille
Qualité Qualité 4 Chr
Longueur (impériale) 18,11 in
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 22,4 in
Largeur (métrique) 57 cm
Débit 180 mm/30 min.
Longueur (métrique) 46 cm