Learn More
Whatman™ X25 603G GLASTHIMBLE 25X98MM
Code produit. 11313105
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
25 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11313105
Marque: Whatman™ 10371029
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
These high-purity glass microfibre thimbles, manufactured from 100% pure borosilicate glass, are intended for more specialised applications. The thimbles are completely free of binders or additives and can be used at temperatures up to 500°C, or when using solvents otherwise incompatible with cellulose thimbles. These thimbles can also be used in pollution monitoring techniques (0.8μm nominal particle retention). Typical thickness 1.7mm. Thimbles of type 603G are made from borosilicate glass fibres with inorganic binder. There is also a selection of borosilicate glass thimbles without binder.
  • Available in a range of sizes and wall thicknesses to suit your application.
  • Designed to fit most commercially available Soxhlet extractors.
  • No binders are added.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 Pk.
Diamètre (métrique) intérieur 25 mm
Matériau Glass Microfiber
Épaisseur de paroi 1.5 mm
À utiliser avec (application) Analysis of oil and grease in solid wastes
Longueur (métrique) 98 mm
Type de produit Cartouches d’extraction