Learn More
Cytiva Plaque de clarification de lysat à 96 puits Whatman™
Click to view available options
Porosité:
0,45 μm
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Plaque en polystyrène avec membrane filtrante exclusive
- Traite 96 lysats en <10 min.
- Compatible avec la filtration sous vide ou la centrifugation
- Produit des taux de récupération 10 à 30 % supérieurs aux méthodes de centrifugation manuelles
- Récupère une moyenne de 6 μg d’ADN/puits lorsqu’elle est utilisée avec la plaque de liaison de l’ADN Whatman (N° de catalogue PF 77002810)
- Adaptable aux plateformes automatisées
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Description | Microplaque à 96 puits UNIFILTER, 800 mu;l, long guide de gouttes |
| Array | 8 x 12 |
| Porosité | 0,45 μm |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 800 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Type de puits | Filtre |
| À utiliser avec (application) | Un outil important pour la purification de l’ADN plasmidique à haut débit |
| Afficher plus |