Learn More
Cytiva Papiers de test d’acide/alcali Whatman™
Click to view available options
Indicateur coloré:
Bleu Litmus
Rouge Litmus
Format:
Bande
Bobine
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Supposent une couleur spécifique au pH de l’échantillon au contact d’un échantillon. Les papiers de test d’acide/alcali Whatman™ sont imprégnés d’un mélange d’indicateurs de pH.
- Le bleu Litmus devient rouge dans l’acide
- Le rouge Litmus devient bleu dans la base, à un pH de 5 à 8
- Gamme de pH du rouge Congo : 6,8 à 8,3
Informations sur la commande
20 feuilles par livret.10 x 10 livrets par boîte.
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Rouge Litmus |
| Plage de pH | 5 à 8 |
| Format | Bobine |
| Quantité | 1 bobine |
| Type | Papier de test de pH |
| Dimensions (L x l) | 5 m x 7 mm |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Largeur (métrique) | 7 mm |