Learn More
Cytiva Papiers de test d’acide/alcali Whatman™
Code produit. 11894463
Click to view available options
Indicateur coloré:
Bleu Litmus
Rouge Litmus
Format:
Bande
Bobine
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11894463
Marque: Cytiva 2600601
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Supposent une couleur spécifique au pH de l’échantillon au contact d’un échantillon. Les papiers de test d’acide/alcali Whatman™ sont imprégnés d’un mélange d’indicateurs de pH.
Supposent une couleur spécifique au pH de l’échantillon au contact d’un échantillon. Les papiers de test d’acide/alcali Whatman™ sont imprégnés d’un mélange d’indicateurs de pH.
  • Le bleu Litmus devient rouge dans l’acide
  • Le rouge Litmus devient bleu dans la base, à un pH de 5 à 8
  • Gamme de pH du rouge Congo : 6,8 à 8,3
Informations sur la commande
20 feuilles par livret.10 x 10 livrets par boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Indicateur coloré Bleu Litmus
Plage de pH 5 à 8
Format Bande
Quantité 10 x 10 livres de 20 bandelettes
Type Papier de test de pH
Longueur (métrique) 60 mm
Largeur (métrique) 10 mm