Learn More
Cytiva Plaques CCM avec gel de silice Adsorption 60Å
Code produit. 11390804
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Code produit. 11390804
Marque: Cytiva 4860820
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Provide quality separation of moderately to strongly polar compounds, including carbohydrates, antibiotics, proteins, amino acids, and phospholipids
  • 250μm layer thickness
  • 2.5 × 7.6cm size is a microscope slide plate
  • With organic binder and moderate layer hardness for convenient spot recovery with a sample recovery tube
  • Versions with Linear-K preadsorbent strip have a 3cm strip of inert material that acts as an inactive blotter or staging area for rapid application of samples along the edge of standard silica plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adsorbant Partisil K6 60A
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm