Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide multiple Whatman™ série AS 300
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
500 ml
Comprend:
Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 3 places
Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 3 places, pince de fermeture rapide
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180 °C. Convient pour la filtration sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 3 places, pince de fermeture rapide |
| Séries | AS310/3 |
| Type | Vacuum Filtration System |
| Volume (métrique) | 500 ml |