Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide multiple Whatman™ série AS 600
Code produit. 11373165
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
500 ml
Comprend:
Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places
Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places, pince de fermeture rapide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11373165
Marque: Cytiva 10444850
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Appareil de filtration sous vide multiple AS610 / 3, système de filtration sous vide à six places, acier inox 500 ml, 47 / 50 mm, grille de support avec pince de fermeture rapide
Série AS 600
L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180 °C. Convient pour la filtration sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable
Comprend Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places, pince de fermeture rapide
Séries Série AS600/5
Type Vacuum Filtration System
Volume (métrique) 100 ml