Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide multiple Whatman™ série AS 600
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
500 ml
Comprend:
Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places
Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places, pince de fermeture rapide
Conditionnement:
1 pièce
Description
Série AS 600
L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180°C. Convient uniquement au fonctionnement sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).
L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180°C. Convient uniquement au fonctionnement sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places, pince de fermeture rapide |
| Séries | Série AS610/3 |
| Type | Vacuum Filtration System |
| Volume (métrique) | 500 ml |