Learn More
Cytiva Feuilles GF/F pour filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 x 570 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Capacité de charge élevée
- Rétention nominale de particules de 0,6–0,8 μm
- Vitesse de filtration moyenne
- Liaison et purification d’ADN
- Filtration de protéines finement précipitées
- Filtration des solutions biochimiques, des liquides et des acides nucléiques
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Le filtre de grade GF/F Whatman de l’entreprise Cytiva est fabriqué en verre borosilicaté pur. Le GF/F offre une rétention de particules très fines et une bonne capacité de charge et de débit. |
| Format | Feuille |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Particle Retention | 0,7 μm |
| Débit | 19 s/100 ml/po2 |
| À utiliser avec (application) | Recommandé pour la liaison et la purification de l’ADN. Très efficace pour la filtration des protéines finement précipitées. Peut être utilisé en conjonction avec GF/D comme préfiltre pour la clarification réussie des solutions biochimiques et des fluides extrêmement “difficile” et nucl |
| Qualité | Grade GF/F |
| Quantité | 25 pièces |
| Forme | Feuille |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- GF/F, 46 x 57 cm, 25 pack
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: glass oxide
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.