Learn More
QIAGEN QIAcard Bloodstain
Code produit. 11373195
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11373195
Marque: QIAGEN WB100014
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques. 4 zones d’échantillonnage par carte.
  • Carte non indicatrice et non FTA traitée conçue pour la collecte et la manipulation à court terme des échantillons.
  • Contrairement aux cartes FTA, les cartes Bloodstain ne sont pas revêtues d’un cocktail chimique protecteur et l’ADN court un risque de dégradation et de détérioration.
  • Transport pratique du sang et des liquides corporels avec couvercle de protection inclus.
Spécification
Format Carte
À utiliser avec (application) Collecte et transport de sang et de liquides organiques
Quantité 100/paquet
Volume d’échantillon 125 μl par zone d’échantillon