Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose Whatman™
Product Code. 11310824
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
25 mm
28 mm
31 mm
33 mm
41 mm
75 mm
80 mm
Longueur (métrique):
60 mm
80 mm
100 mm
123 mm
250 mm
Épaisseur de paroi:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
3 mm
Qualité:
603
603T
Unit Size:
25 pièces
Product Code. Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Épaisseur de paroi Qualité unitSize
11310824 33 mm 80 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11373065 25 mm 60 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11363065 25 mm 100 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11323075 28 mm 80 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11303075 28 mm 100 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11373075 33 mm 100 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11383085 41 mm 123 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11323095 75 mm 250 mm 2,5 mm 603 -
11323115 31 mm 80 mm 1 mm 603T 25 pièces
11333095 80 mm 250 mm 3 mm 603 25 pièces
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11310824
Brand: Cytiva 10350240
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Disponibles dans de nombreuses tailles, ces cartouches d’extraction s’ajustent parfaitement dans les supports pour cartouches d’extraction et les appareils d’extraction automatisés. Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman™ sont fabriquées en cellulose haute qualité et offrent une rétention et une résistance mécanique remarquables.
Disponibles dans de nombreuses tailles, ces cartouches d’extraction s’ajustent parfaitement dans les supports pour cartouches d’extraction et les appareils d’extraction automatisés.Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman™ sont fabriquées en cellulose haute qualité et offrent une rétention et une résistance mécanique remarquables.
  • Pour les appareils d’extraction automatisés
  • Matériau en cellulose de haute qualité
  • Les dimensions correspondent exactement aux supports de cartouche d’extraction
Order Info
Lors du calcul des diamètres externes, une tolérance supplémentaire doit être prise en compte pour l’épaisseur de la paroi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles.
Diamètre (impériale) intérieur 1,29 in
Diamètre (métrique) intérieur 33 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1,5 mm
À utiliser avec (application) Pour l’analyse des matières grasses ou des pesticides dans les denrées alimentaires et les sols ainsi que dans de nombreuses autres procédures qui impliquent une extraction solide-liquide
Qualité 603
À utiliser avec (équipement) Pour les appareils d’extraction automatisée
Longueur (impériale) 3,1 in
Longueur (métrique) 80 mm
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 130deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio