Learn More
Cytiva Membrane en polycarbonate Whatman Cyclopore
Code produit. 17806797
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,4 μm
0,5 μm
5 μm
Dimensions (L x l):
209,55 x 292,1 mm
25 x 80 mm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Diamètre (métrique):
293 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Porosité Dimensions (L x l) unitSize Diamètre (métrique)
17806797 5 μm 25 x 80 mm 100 pièces -
17149880 - - 25 pièces -
17199880 0,5 μm 209,55 x 292,1 mm 25 pièces -
17189880 5 μm - 100 pièces -
17179880 - - 25 pièces -
17159880 0,2 μm - 100 pièces 293 mm
17169880 0,4 μm - 25 pièces 293 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit. 17806797 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10417450
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Caractéristiques d’arrêt précis et de microfiltration reproductible des membranes poreuses
  • La faible affinité pour les colorants améliore la visibilité sous un microscope
  • La faible liaison protéique minimise la perte d’échantillons protéiques
  • La distribution de taille de pores étroite et la densité de pores élevée assurent une capture de surface rapide des analytes
  • Absorption et adsorption négligeables du filtrat ; Non hygroscopiques
  • L’absence de relargage des particules nul permet d’obtenir un filtrat propre
  • Biologiquement inertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polycarbonate
Porosité 5 μm
À utiliser avec (application) Microscopie par épifluorescence, analyse environnementale, biologie cellulaire, essais EPA, essais de carburant, biodosages, parasitologie, analyse de l’air, microbiologie de l’eau
Quantité 100/paquet
Type Cercle de membrane
Dimensions (L x l) 25 x 80 mm