Learn More
QIAGEN QIAcard FTA CloneSaver
Click to view available options
Quantité:
1 Paquets
Conditionnement:
5 pièces
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons d’acides nucléiques buccaux. 96 zones d’échantillonnage par carte.
La carte CloneSaver Card est conçue pour la collecte, le stockage à long terme et la purification de l’ADN plasmide et BAC à partir de clones bactériens dans un format à 96 puits.
Spécification
Spécification
| Description | Conçue pour la collecte, le stockage à long terme et la purification de l’ADN plasmide et BAC à partir de clones bactériens dans un format à 96 puits. |
| Format | 96 puits |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour la collecte, le stockage à long terme et la purification de l’ADN plasmide et BAC à partir de clones bactériens dans un format à 96 puits. |
| Type de produit | Carte CloneSaver |
| Quantité | 1 Paquets |
| Volume d’échantillon | 5 mL |