Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Gene
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques. 3 zones d’échantillonnage par carte.
- Trois zones d’échantillons dans un cadre de panneau de particules adaptées à plusieurs systèmes de distribution/pipetage ou de poinçonnage automatisés.
- Stockage d’un maximum de 75 μl de sang (sang total, EDTA, citrate de sodium, ACD ou sang anticoagulé hépariné) dans chaque cercle imprimé de chaque carte FTA Gene (total de 225 μl par carte).
- N’appliquez qu’un seul échantillon de sang sur chaque carte.
Spécification
Spécification
| Description | Carte gène FTA, 3 zones d'échantillonnage par carte, 75 μL de volume max./zone d'échantillonnage, 225 μL de volume total/carte |
| À utiliser avec (application) | Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire |
| Nbre d’échantillons | 3 |
| Type de produit | Carte FTA Gene |
| Quantité | 100/paquet |
| Volume d’échantillon | 75 μl |