Learn More
QIAGEN Mini carte indicatrice QIAcard FTA
Code produit. 11909434
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
25 Paquets
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11909434
Marque: QIAGEN WB120056
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons d’acides nucléiques buccaux. Mini carte indicatrice QIAcard FTA avec 2 zones d’échantillonnage par carte.
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons d’acides nucléiques buccaux.Indicating QIAcard FTA Mini avec 2 zones d’échantillonnage par carte.
  • Les cartes indicatrices QIAcard FTA comprennent un colorant rose qui devient blanc lorsqu’un échantillon incolore, par exemple des cellules buccales ou de la salive, est appliqué.
  • Stabilisation et protection des acides nucléiques à température ambiante avec pour des volumes de dépôt de 125 μl.
  • Lyse les cellules au contact, dénature les protéines et protège l’ADN de la dégradation.
Spécification
Description Prélevez, stabilisez, traitez, transportez et archivez les échantillons d’ADN buccaux avec les microcartes FTA indicatrices.
Type d’échantillon Cellules buccales, Salive
À utiliser avec (application) Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, analyse plasmidique, tests des aliments et de produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire
Nbre d’échantillons 2
Type de produit Mini carte indicatrice FTA
Quantité 100/paquet
Volume d’échantillon 125 μl